Przejdź do
913596
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 600 nm, 20 % (w/w) in ethanol
Synonim(y):
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SiO2O(CH2)3SO3-Li+
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.23
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
battery grade
Quality Segment
assay
≥95%
concentration
20 % (w/w) in ethanol
particle size
600 nm
pore size
non-porous
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Monodisperse nonporous silica nanoparticles with Lithium ion functionalization have been used in electrolytes and nanosalts. We offer highly monodisperse nonporous silica particles with lithium tertbutoxide, with sizes varying from 200 nm to 600 nm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
914398916153915904
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
battery grade
grade
battery grade
grade
-
grade
-
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
-
assay
-
application(s)
battery manufacturing
application(s)
battery manufacturing
application(s)
battery manufacturing
application(s)
battery manufacturing
pore size
non-porous
pore size
non-porous
pore size
non-porous
pore size
non-porous
particle size
600 nm
particle size
200 nm
particle size
400 nm
particle size
600 nm
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
flash_point_c
9.7 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1120-71-4
CAS No.
1120-71-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)