Kluczowe dokumenty
914185
Sigma-Aldrich
Peptide - GFOGER bioink
suitable for 3D bioprinting applications
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
Formularz
solid
skład
Product components:
Bioink lyophilized powder (100mg)
Preparation solution C (20mL)
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Biotusz peptydowy GFOGER jest zoptymalizowany pod kątem zastosowań w bioprintingu i może być drukowany z dużą wiernością w celu stworzenia samonośnego rusztowania 3D. Biotusz ten został zaprojektowany do łatwej i dokładnej współpracy zarówno z drukarkami ekstruzyjnymi, jak i atramentowymi, w celu uzyskania wysokiej jakości i niezawodnych wydruków. Peptyd - bioink GFOGER oparty jest na technologii samoorganizującego się hydrożelu peptydowego. Powstały hydrożel jest nanowłóknistą siecią o strukturze matrycy podobnej do struktury natywnej macierzy pozakomórkowej (ECM) w tkance ludzkiej. Biotusz ten drukuje się bez konieczności regulacji temperatury lub pH, utwardzania promieniami UV lub dodawania reaktywnych odczynników sieciujących, z których wszystkie mogą być szkodliwe dla zdrowia komórek. Żelowanie jest po prostu wyzwalane przez dodanie pożywki do hodowli komórkowej.
Peptyd - bioink GFOGER jest sfunkcjonalizowany peptydem GFOGER naśladującym kolagen, aby stymulować adhezję komórek, proliferację i funkcje komórkowe.
Produkt jest dostarczany w postaci liofilizowanego proszku bioink peptydowego i roztworu przygotowawczego, który umożliwia formułowanie żeli o różnej sztywności i sztywności, które mogą naśladować specyficzne właściwości fizyczne szerokiej gamy różnych typów tkanek.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Printable Self-Assembled Peptide Bio-Inks: Promising Future Applications in Nanomedicine.
Das A K, et al
Archives of Nanomedicine: Open Access Journal, 1(3), 56-58 (2018)
Yihua Loo et al.
Nano letters, 15(10), 6919-6925 (2015-07-28)
Printable scaffolds with adequate mechanical strength and stiffness are sought after to ensure viability of printed cells and tissues. We report the first peptide bioinks-lysine-containing hexapeptides that self-assemble into stable, nanofibrous three-dimensional hydrogels with unprecedented stiffness of up to 40