Przejdź do
M9771
N-Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-7-amido-4-methylcoumarin
elastase substrate
Synonim(y):
MeOSuc-AAPV-AMC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H41N5O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
627.69
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)CCC(=O)NC(C)C(=O)NC(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C31H41N5O9/c1-16(2)27(30(42)34-20-9-10-21-17(3)14-26(39)45-23(21)15-20)35-29(41)22-8-7-13-36(22)31(43)19(5)33-28(40)18(4)32-24(37)11-12-25(38)44-6/h9-10,14-16,18-19,22,27H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H,32,37)(H,33,40)(H,34,42)(H,35,41)
InChI key
CMEUDEVBFFPSEI-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluorogenic substrate for the assay of human leukocyte and porcine pancreatic elastase.
Application
N-Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-7-amido-4-methylcoumarin has been used as a substrate in elastase assay[1] using bone marrow lysates[2] and pancreatic lysates.[3]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S9761T0273A6220
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO/DMF: 1 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)