Merck
908320
Sigma-Aldrich
2-Methylglutaric-4,5-13C2 acid solution
1 mg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C4H10O4
Masa cząsteczkowa:
148.13
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Postać
solution
stężenie
1 mg/mL in methanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[13C]([13CH2]CC(C)C(O)=O)=O
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)