Przejdź do
907804
Uric acid-2-13C,1,3,7-15N3
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
2074,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C413CH4N15N3O3
Masa cząsteczkowa:
172.08
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.12
MDL number:
Isotopic purity:
 13C,  15N, ≥98 atom %
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
powder
2074,00 zł
Cena katalogowa2440,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
isotopic purity
 13C,  15N, ≥98 atom %
assay
≥95% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1[15NH]C2=C([15NH][13C]([15NH]C2=O)=O)N1
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
608459490997299324
description
≥98 atom %, ≥95% (CP)
description
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
mass shift
M+4
mass shift
M+3
mass shift
M+2
mass shift
M+2
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
assay
≥95% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
 13C,  15N, ≥98 atom %
isotopic purity
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the manufacturer suggestion for the dissolution of the product? (We are going to treat live cells with this product)
    1 answer
    1. We do not conduct solubility testing on product 907804 - Uric acid-2-13C,1,3,7-15N3.
      We would refer you to the academic literature for guidance on usage.