Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
7300,00 zł
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
99% (CP)
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
O=C1[15NH][13C](=O)[15NH]C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i4+1,5+1,6+1
InChI key
ISAKRJDGNUQOIC-VMGGCIAMSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C, 98 atom % 15N | description 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | description 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | description 98 atom % 15N, 99% (CP) |
| isotopic purity 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C, 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 15N |
| mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+2 | mass shift M+2 |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp >300 °C (lit.) | mp 132-135 °C (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 200 °C (dec.) (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?