About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zestaw SLAM-Iγ2-13CH3zawiera prekursor izotopomeru 13CH3 i zawiera instrukcje dotyczące protokołu tworzenia białek znakowanych izotopowo.
Zastosowanie
SLAM-Iγ2-13CH3jest dostępny do znakowania prekursora izoleucyny izotopomerem 13CH3. Zestaw ten został przetestowany pod kątem znakowania izotopowego białek w E. coli. Umożliwia badanie kompleksów białkowych, ujawniając mechanizmy dynamicznych maszyn molekularnych w izotopomerze w stanie stałym.
Do wykrywania nOes dalekiego zasięgu lub do badania NMR dużych białek
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Zachary K Boswell et al.
Biochemistry, 58(3), 144-155 (2018-10-20)
NMR spectroscopy is particularly adept at site-specifically monitoring dynamic processes in proteins, such as protein folding, domain movements, ligand binding, and side-chain rotations. By coupling the favorable spectroscopic properties of highly dynamic side-chain methyl groups with transverse-relaxation-optimized spectroscopy (TROSY), it
Stereospecific isotopic labeling of methyl groups for NMR spectroscopic studies of high-molecular-weight proteins.
Pierre Gans et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(11), 1958-1962 (2010-02-17)
Silke Wiesner et al.
Current opinion in structural biology, 35, 60-67 (2015-09-26)
Intermolecular interactions are indispensible for biological function. Here we discuss how novel NMR techniques can provide unique insights into the assembly, dynamics and regulation of biomolecular complexes. We focus on applications that exploit the methyl TROSY effect and show that