Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2700,00 zł 2025,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
2025,00 zł
Cena katalogowa2700,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
nanospheres, powder
particle size
15 nm
λmax
554 nm
storage temp.
2-8°C
Application
Owing to size and shape dependent quantum effects, the gold nanoparticles exhibit unique surface plasmon resonance absorption, scattering, fluorescence, and photothermal properties which render them suitable for applications in catalysis, chemical sensing, biosensing , cellular and bioimaging, drug and gene delivery, and photothermal therapy. The fluorescent labeling of gold nanoparticles have been shown to cause emission enhancement in fluorophores. This makes the fluorescence tagged gold nanoparticles a dual mode nanoprobe for drug delivery and bioimaging applications.
Legal Information
Product of Nanopartz Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 15 nm, Cy3 and methyl functionalized, powder | description 15 nm, Cy3 and maleimide functionalized, powder | description 15 nm, Cy3 and azide functionalized, powder | description 15 nm diameter, Cy3 and streptavidin functionalized, powder |
| particle size 15 nm | particle size 15 nm | particle size - | particle size - |
| form nanospheres, powder | form powder, nanospheres | form powder, nanospheres | form powder, nanospheres |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| λmax 554 nm | λmax 554 nm | λmax - | λmax - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gold nanospheres
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?