Merck
90368
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-4-cyano-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-3-(Boc-amino)-4-(4-cyanophenyl)butyric acid, Boc-4-cyano-D-β-homophenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C16H20N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(9-14(19)20)8-11-4-6-12(10-17)7-5-11/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/t13-/m1/s1
Klucz InChI
UXSGGQWSQPYJTQ-CYBMUJFWSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)