Merck
90224
Sigma-Aldrich
3-Butoxy-propionaldehyde diethyl acetal
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
3-tert-Butoxy-1,1-diethoxypropane
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COCH2CH2CH(OCH2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.31
Beilstein:
1745964
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411
gęstość
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(CCOC(C)(C)C)OCC
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)