The highest allowable conductivity for this product is 150 µS/cm. However, the actual values are typically much lower. A review of lots released since 2017 reveals a range of 0.1 - 5.6 µS/cm. Purification methods to lower conductivity include reverse osmosis and distillation.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 911,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
911,00 zł
description
Normalized with respect to hydrogen
Quality Segment
isotopic purity
10 atom % 18O
form
liquid
mol wt
18.22 by atom % calculation (10 atom % 18O)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
mass shift
M+2
storage temp.
room temp
SMILES string
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 10 atom % 18O | description 70 atom % 18O | description 80 atom % 18O | description 99 atom % 18O |
| isotopic purity 10 atom % 18O | isotopic purity 70 atom % 18O | isotopic purity 80 atom % 18O | isotopic purity 99 atom % 18O |
| mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+2 |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| density 1.11 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.11 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.11 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.11 g/mL at 20 °C (lit.) |
| bp 100 °C (lit.) | bp 100 °C (lit.) | bp 100 °C (lit.) | bp 100 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water-18O
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
The conductivity of the product is 150 uS/cm, which is ~3 orders of magnitude higher than conventional distilled water. Could you recommend some methods to purify (to lower the conductivity) the product in the chemical lab at the university?
1 answer-
Helpful?
-
-
"Purity: 10 atom 18O%" ¿para una muestra de agua significa que contiene un 10% de agua con 18O?
1 answer-
Yes, this means that 10 % of elemental oxygen is 18O. This is atomic percent as opposed to mass percent.