Kluczowe dokumenty
901667
Sigma-Aldrich
Buffer HF improved
with surfactant
Synonim(y):
BHF
About This Item
Kod UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
kolor
colorless
pH
3-5
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Ulepszony system buforowy HF ze stabilizowaną aktywnością HF - selektywny rozpuszczalnik dla SiO2 stosowany w technologii półprzewodnikowej pasywowanych przyrządów planarnych - tranzystorów, układów scalonych, diod, prostowników, SCR, MOS, FET
Zalety:
  • Gotowy do użycia - Ekonomiczny
  • Stabilizowany bufor aktywności HF
  • Doskonała powtarzalność procesu
  • Nie podcina zamaskowanego tlenku
  • Nie plami rozproszonych powierzchni krzemowych
  • Zapobiega zanieczyszczeniu powierzchni krzemowych
  • Nie wpływa na powłokę fotorezystu
Bufor HF improved to wyidealizowany preparat buforowy charakteryzujący się wysokim indeksem buforowym i zoptymalizowaną, jednolitą szybkością wytrawiania tlenków. Skład buforu HF improved jest precyzyjnie kontrolowany przez pomiary aktywności HF i elektrometryczne pH. Bilans masy odpowiada zasadniczo (HF) + (F) + 2(HF2) dla dwupierścieniowego kompleksu jednojądrowego, a bilans ładunku wynosi (H+) - (F) + (HF2- ). Aktywność HF jest utrzymywana na stałym poziomie poprzez specyficzną stałą równowagi, która reguluje reakcję równowagi między fluorkiem, bifluorkiem i składnikami buforu HF. Druga stała równowagi bierze udział w regulacji stężenia hydronium w pH.
Ulepszony bufor HF jest produkowany i analizowany jako zasadniczo wolny od zanieczyszczeń. Jony azotanowe, powszechne zanieczyszczenie powodujące plamy na rozproszonych powierzchniach krzemowych, są specjalnie usuwane. Zanieczyszczenia metalami ciężkimi, które mogą prowadzić do pogorszenia charakterystyki urządzenia, są ściśle kontrolowane w ramach specyfikacji procesu produkcyjnego.
Zastosowanie
Zastosowanie Buffer HF improved:
Buffer HF improved rozpuszcza warstwy krzemionkowe (zarówno termicznie wyhodowane, jak i silanowe SiO2) wytworzone na powierzchni krzemu i odsłonięte za pomocą fotolitografii. Jest również zdolny do rozpuszczania domieszkowanych warstw krzemionkowych, takich jak szkła fosfokrzemionkowe i borokrzemionkowe, które powstają w procesie przetwarzania półprzewodników.
Ogólna reakcja chemiczna przebiega następująco: 4HF + SiO2 SiF4 + 2H2O
Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy Bufor HF improved jest zalecany w nowych technologiach produkcji półprzewodnikowych urządzeń planarnych i mesa. Jest kompatybilny zarówno z negatywnymi, jak i pozytywnymi fotorezystami. Doskonałe wyniki z dobrą powtarzalnością są łatwe do osiągnięcia bez podcinania zaznaczonych tlenków, barwienia powierzchni lub degradacji urządzenia przez zanieczyszczenia metaliczne.
Uwaga dotycząca przygotowania
Instrukcje:
Większość praktycznych warstw pasywacji tlenkowej ma grubość od 2000 Å do 5000 Å, a dobre wyniki uzyskuje się przez ekspozycję w buforze HF ulepszonym przez 2 do 5 minut w temperaturze pokojowej. W razie potrzeby czas ekspozycji można skrócić lub wydłużyć. Bufor HF improved należy spłukać wodą dejonizowaną. Wysoki wskaźnik buforu Buffer HF improved pozwala na wielokrotne użycie buforu przy stałym czasie ekspozycji. W celu uzyskania szybszego wytrawiania (ok. 2X) należy użyć buforu HF improved w temperaturze 35 °C.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
Profesor Gogotsi i dr Shuck przedstawiają MXeny: obiecującą rodzinę dwuwymiarowych materiałów o unikalnym połączeniu wysokiej przewodności, hydrofilowości i szerokiej możliwości dostrajania.