901417
N-((1S,2S)-1-((R)-4-Isobutyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methylbutyl)acetamide
Synonim(y):
Chiral APAO ligand
About This Item
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Powiązane treści
The Yu program centers around the discovery of catalytic carbon–carbon and carbon–heteroatom bond forming reactions based on C–H activation. Target transformations are selected to enable 1) the use of simple and abundant starting materials such as aliphatic acids, amines and alcohols, and 2) disconnections that drastically shorten the synthesis of a drug molecule or a major class of biologically active compounds.