Merck
900793
L-Valine-13C,d5,15N (2,3,4,4,4-d5, pro-R-methyl-13C)
≥95% 15N, ≥95 atom % D, ≥97 atom % 13C, ≥95% (CP), optical purity≥95% (at α-carbon)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC4D5H615NO2
Masa cząsteczkowa:
124.16
Kod UNSPSC:
12352116
czystość izotopowa
≥97 atom % 13C
≥95% 15N
≥95 atom % D
Próba
≥95% (CP)
Postać
solid
czystość optyczna
≥95% (at α-carbon)
metody
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
przesunięcie masy
M+7
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3