Merck
900764
Sigma-Aldrich
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Próba
>98%
Postać
solid
ciąg SMILES
OC(=O)c1csc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-4-1-3(2-9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
Klucz InChI
YCNXGPMGMAKDPM-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3