Merck
900577
Sigma-Aldrich
(R)-2-Ethylpiperidine hydrochloride
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Próba
≥95%
Formularz
solid
ciąg SMILES
CC[C@H]1NCCCC1.[H]Cl
InChI
1S/C7H15N.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8-7;/h7-8H,2-6H2,1H3;1H/t7-;/m1./s1
Klucz InChI
HFEDNVOKYCDBFD-OGFXRTJISA-N
Zastosowanie
Chiralny blok budulcowy opracowany przy użyciu opatentowanej przez Liverpool ChiroChem technologii.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)