Merck
900553
Sigma-Aldrich
Potassium hex-5-enoyltrifluoroborate
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9BF3KO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.04
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
allyl
Zastosowanie
Acylotrifluroborany potasu (KAT) to stabilne w warunkach laboratoryjnych, powietrzu i wilgoci odczynniki do szybkiego chemoselektywnego tworzenia wiązań amidowych z hydroksyloaminami. Te reakcje tworzenia wiązań amidowych przebiegają w warunkach wodnych bez potrzeby stosowania odczynników sprzęgających lub grup ochronnych. Produkt ten został wprowadzony we współpracy z Bode Research Group.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)