900462
Gold nanoparticles
30 nm, maleimide functionalized, conjugation kit
Synonim(y):
Au nanoparticles
About This Item
Postać
nanoparticles
opakowanie
pkg of 1 ea
warunki przechowywania
protect from light
wielkość cząstki
30 nm
λmaks.
526 nm
grupa funkcyjna
maleimide
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
1. Maleimide gold nanoparticles (lyophilized).
2. Ligand resuspension buffer.
3. Reaction buffer.
4. Quencher (lyophilized).
Produkty
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.