Merck
900351
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-aminium 4-oxo-3-(2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)-1,5-dioxaspiro[5.5]undec-2-en-2-olate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H30F7NO4
Masa cząsteczkowa:
529.49
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formularz
powder or crystals
mp
89 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Związek ten ulega cykloaddycji tworząc fluoro(hetero)aryloketen, który ulega wydajnemu sprzęganiu z nukleofilami i pozwala na szybkie przyłączenie wysoce fluorowanych α-fluoro(hetero)arylowych pochodnych kwasu octowego.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Organofluorine chemistry is an essential part of drug discovery programs as well as agrochemical programs and even plays a major role in materials chemistry. Despite the undeniable importance of fluorinated organic molecules, our ability to synthesize these substrates is lacking - though arguably it is better than that of Nature. Consequently, methods that allow facile access to fluorinated molecules are important especially when they provide unique access to fluorinated chemical space.