Kluczowe dokumenty
900308
Sigma-Aldrich
CdS/ZnS core-shell type quantum dots
lyophilized, fluorescence λem 425 nm, solid
Synonim(y):
Fluorescencyjne nanokryształy, QD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Formularz
lyophilized
powder
solid
λmaks.
410 nm
fluorescencja
λem 425 nm
λem 425 nm±10 nm, quantum yield >50%
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Kropki kwantowe (QD) CdS/ZnS lub CdSe/ZnS z kwasem karboksylowym w liofilizowanej postaci stałej można łatwo odtworzyć w wodzie DI lub DMSO do dowolnego pożądanego stężenia i są one bardzo stabilne w większości roztworów buforowych o zakresie pH 5-10. Te QD posiadają potencjał zeta w zakresie od -30 mV do -50 mV i mogą być łatwo poddawane reakcji z cząsteczkami zawierającymi aminy w DMSO lub wodzie. Te QD znajdują zastosowanie w bioobrazowaniu i biosensingu.
Informacje prawne
Produkt firmy Ocean Nanotech, LLC.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quantum dot-based, quantitative, and multiplexed assay for tissue staining.
Xu H, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 5, 2901-2907 (2013)
Single chain epidermal growth factor receptor antibody conjugated nanoparticles for in vivo tumor targeting and imaging.
Yang L, et al.
Small, 5, 235-243 (2009)
Zengyan Wei et al.
Soft matter, 8(26), 6871-6875 (2012-09-18)
Genetically-engineered collagen peptides were assembled into freestanding films when QDs are co-assembled as joints between collagen domains. These peptide based films show excellent mechanical properties with Young's modulus of ~20 GPa, much larger than most of multi-composite polymer films and
Produkty
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.