Kluczowe dokumenty
900201
Sigma-Aldrich
Iron oxide (II,III), nanoparticles
25 nm avg. part. size (TEM), carboxylic acid functionalized, 5 mg/mL in H2O
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
Formularz
dispersion
nanoparticles
Poziom jakości
stężenie
5 mg/mL in H2O
śr. rozm. cząst.
25 nm (TEM)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Nanocząstki tlenku żelaza wykazują biokompatybilność i nietoksyczność i są stosowane jako środki kontrastowe do obrazowania rezonansem magnetycznym, nośniki genów do terapii genowej, środki terapeutyczne do leczenia raka opartego na hipertermii, sondy magnetyczne do diagnostyki in vivo i do dostarczania leków specyficznych dla celu.
Informacje prawne
Produkt firmy Ocean Nanotech, LLC.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joan Estelrich et al.
International journal of molecular sciences, 16(4), 8070-8101 (2015-04-14)
In this review, we discuss the recent advances in and problems with the use of magnetically-guided and magnetically-responsive nanoparticles in drug delivery and magnetofection. In magnetically-guided nanoparticles, a constant external magnetic field is used to transport magnetic nanoparticles loaded with
Xianglong Hu et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(9), 3904-3922 (2015-01-13)
Responsive polymeric assemblies and hybrid superstructures fabricated from stimuli-sensitive polymers and inorganic nanoparticles (NPs) have been the subject of extensive investigations during the past few decades due to their distinct advantages such as an improved water solubility, stimuli-responsiveness, excellent biocompatibility
Jin Xie et al.
Theranostics, 2, 122-124 (2012-01-31)
This theme issue provides a timely collection of studies on magnetic nanoparticle-based imaging, bio-sensing, therapy and/or their combinations.
Produkty
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.
Prof. Yadong Yin omawia różne metody syntezy nanokryształów magnetytu i ich zastosowania w różnych dziedzinach.