Merck
900087
Sigma-Aldrich
2-(Ethyl-2,2,2-d3) toluene
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
1-(Ethyl-2,2,2-d3)-4-methylbenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9D3H9
Masa cząsteczkowa:
123.21
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥97 atom % D
Próba
≥98% (CP)
Postać
liquid
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=C(CC([2H])([2H])[2H])C=CC=C1
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3/i1D3
Klucz InChI
HYFLWBNQFMXCPA-FIBGUPNXSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)