Merck
88574
Sigma-Aldrich
(S)-Fmoc-3,4-difluoro-β-Homophe-OH
≥98.0%
Synonim(y):
(S)-3-(Fmoc-amino)-4-(3,4-difluorophenyl)butyric acid, Fmoc-3,4-difluoro-L-β-homophenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H21F2NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
437.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Próba
≥98.0%
Formularz
crystals
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C[C@H](Cc1ccc(F)c(F)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H21F2NO4/c26-22-10-9-15(12-23(22)27)11-16(13-24(29)30)28-25(31)32-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-10,12,16,21H,11,13-14H2,(H,28,31)(H,29,30)/t16-/m0/s1
Klucz InChI
JMBTVCKRMLBMJH-INIZCTEOSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)