Przejdź do
689599
Benzyldimethyloctylammonium chloride
≥96.0% (AT), powder
Synonim(y):
N,N-dimethyl-N-octyl-benzenemethanaminium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H30ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.88
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
213-502-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3771220
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Benzyldimethyloctylammonium chloride, ≥96.0% (AT)
assay
≥96.0% (AT)
form
powder
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C17H30N.ClH/c1-4-5-6-7-8-12-15-18(2,3)16-17-13-10-9-11-14-17;/h9-11,13-14H,4-8,12,15-16H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
PXFDQFDPXWHEEP-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7509175094365718
description
≥96.0% (AT)
description
≥98.0% (AT)
description
≥97.0% (AT)
description
97%
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
assay
≥96.0% (AT)
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥97.0% (AT)
assay
97%
form
powder
form
powder
form
crystals
form
solid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)