Merck
87981
Sigma-Aldrich
Tetraoctylammonium hydrogen sulfate
≥95.0% (T)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H69NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
563.96
Beilstein:
4635541
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95.0% (T)
Postać
lumps
ciąg SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.H2O4S/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-32H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
ZRLVUNNBSSUWAC-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)