Przejdź do
86909
Tetrabutylammonium nonafluorobutanesulfonate
≥98.0%
Synonim(y):
Perfluorobutanesulfonic acid tetrabutylammonium salt, Tetrabutylammonium perfluorobutanesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
820,00 zł
615,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(CF3CF2CF2CF2SO3)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
541.56
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5219877
Assay:
≥98.0%
Form:
powder
615,00 zł
Cena katalogowa820,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
powder
reaction suitability
core: ammonium
mp
50-53 °C
functional group
amine, fluoro, sulfonic acid
SMILES string
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H36N.C4HF9O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h5-16H2,1-4H3;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
InChI key
VECGWISURDHBJL-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetrabutylammonium nonafluorobutanesulfonate is a fluorinated ionic liquid (FIL). Its solid-fluid transition and nanoscale structuring have been studied using differential scanning calorimetry (DSC), rheology techniques and molecular dynamic simulations.
Other Notes
Ionic liquid
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8688815583786868
description
≥98.0%
description
≥99.0% (T)
description
97%
description
puriss., ≥99.0% (T)
assay
≥98.0%
assay
≥99.0% (T)
assay
97%
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
mp
50-53 °C
mp
110-114 °C, 112-113 °C (lit.)
mp
169-171 °C (lit.)
mp
169-173 °C
form
powder
form
crystals
form
solid
form
crystals
functional group
sulfonic acid, fluoro, amine
functional group
-
functional group
amine
functional group
amine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108427-52-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)