Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 527,00 zł |
Informacje o tej pozycji
527,00 zł
form
solution
Quality Segment
reaction suitability
core: ammonium
concentration
20% in methanol (NT)
impurities
≤0.01% halides (as bromide)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CH3O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2/h5-16H2,1-4H3;1H3/q+1;-1
InChI key
HPVRLMGCBINLBH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 20% in methanol (NT) | description ~20% in methanol (T) | description 20 wt. % in ethanol | description spray reagent, 10% in ethanol |
| concentration 20% in methanol (NT) | concentration ~20% in methanol (T) | concentration 20 wt. % in ethanol | concentration 10% in ethanol |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solution | form liquid | form liquid | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| impurities ≤0.01% halides (as bromide) | impurities - | impurities - | impurities - |
| anion traces sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg | anion traces bromide (Br-): ≤500 mg/kg | anion traces - | anion traces - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?