Merck
86615
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium fluoride dihydrate
≥97.0% (T)
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)4N(F) · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.28
Beilstein:
4152659
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (T)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.O.[F-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.FH.2H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;;;/h5-8H2,1-4H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1
Klucz InChI
HRTKQUHFGZFPPF-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Catalyst for oxidation, methylation, and deuteration reactions of fluorene
Inne uwagi
Reagent for the cleavage of Si-C bonds.; Review of its use as a base in organic synthesis
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J.H. Clark
Chemical Reviews, 80, 429-429 (1980)