Kluczowe dokumenty
86425
Sigma-Aldrich
TentaGel S Trt-Leu-Fmoc
extent of labeling: ~0.20 mmol/g protected amino acid loading
Synonim(y):
Fmoc-L-leucine 4-[poly(oxyethylene)carbamoyl]trityl ester polymer-bound
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
linia produktu
TentaGel
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
~0.20 mmol/g protected amino acid loading
wielkość cząstki
~90 μm
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
Informacje prawne
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)