Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 546,00 zł |
Informacje o tej pozycji
546,00 zł
product line
TentaGel™
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
~0.40 mmol/g loading
particle size
140-170 μm
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading | description extent of labeling: 0.20-0.35 mmol/g N loading | description extent of labeling: ~0.26 mmol/g amine loading | description extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group amine |
| product line TentaGel™ | product line TentaGel™ | product line TentaGel™ | product line TentaGel™ |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?