Kluczowe dokumenty
86331
Sigma-Aldrich
TentaGel HL-Br
extent of labeling: ~0.48 mmol/g loading
Synonim(y):
O-(2-Bromoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
linia produktu
TentaGel
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
zakres etykietowania
~0.48 mmol/g loading
wielkość cząstki
~110 μm
temp. przechowywania
2-8°C
Informacje prawne
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)