Merck
861456
Sigma-Aldrich
Albizziin
98%
Synonim(y):
L-(−)-2-Amino-3-ureidopropionic acid, L-2-Amino-3-ureidopropionic acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCONHCH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]23/D −23.4°, c = 1 in 1 M HCl
mp
220-223 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
N[C@@H](CNC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9N3O3/c5-2(3(8)9)1-7-4(6)10/h2H,1,5H2,(H,8,9)(H3,6,7,10)/t2-/m0/s1
Klucz InChI
GZYFIMLSHBLMKF-REOHCLBHSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)