Merck
860395
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(−)-Ephedrine nitrate
99%
Synonim(y):
(1R,2S)-(−)-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol nitrate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH·HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]21/D −31°, c = 5 in H2O
mp
126-128 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O.CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3