Merck
860352
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl β-D-thiogalactopyranoside
98%
Synonim(y):
2-Nitrophenyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]25/D −229.7°, c = 0.71 in methanol
mp
201 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)