Kluczowe dokumenty
86020
Sulfacetamide sodium salt monohydrate
≥98.0% (dried material, T)
About This Item
Próba
≥98.0% (dried material, T)
zanieczyszczenia
~7% water
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Tryb działania
enzyme | inhibits
ciąg SMILES
NC1=CC=C(S(N([Na])C(C)=O)(=O)=O)C=C1.O
InChI
1S/C8H10N2O3S.Na.H2O/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8;;/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
IHCDKJZZFOUARO-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?