Merck
858803
Sigma-Aldrich
(2-Naphthoxy)acetic acid, N-hydroxysuccinimide ester
98%
Synonim(y):
N-Succinimidyl 2-naphthoxyacetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Poziom jakości
Próba
98%
mp
150-152 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(COc1ccc2ccccc2c1)ON3C(=O)CCC3=O
Zastosowanie
Reagent for derivatization of amino acids and peptides.
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)