Merck
858013
Sigma-Aldrich
5′-Acetyl-2′,3′-isopropylideneadenosine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H19N5O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
98%
ciąg SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)n3cnc4c(N)ncnc34
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)