Merck
856770
Sigma-Aldrich
DL-Alanine β-naphthylamide hydrochloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)CONHC10H7·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.72
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
mp
258-260 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.CC(N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H14N2O.ClH/c1-9(14)13(16)15-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12;/h2-9H,14H2,1H3,(H,15,16);1H
Klucz InChI
WNLRRMRLNYQNOZ-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)