Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 141,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 326,00 zł 277,10 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.27
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-206-2
Beilstein/REAXYS Number:
163023
MDL number:
Assay:
96%
Form:
powder
141,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
powder
mp
52-55 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(C)(c1cccnc1)C(=O)c2cccnc2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-14(2,12-6-4-8-16-10-12)13(17)11-5-3-7-15-9-11/h3-10H,1-2H3
InChI key
FJLBFSROUSIWMA-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methyl-1,2-di-3-pyridyl-1-propanone inhibits the biosynthesis of corticosterone by blocking the conversion of deoxycorticosterone to corticosterone. It is widely used in adrenocortical-related clinical studies.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 96% | description ≥98% (HPLC), solid | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay 96% | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| mp 52-55 °C (lit.) | mp 52-55 °C (lit.) | mp 52-55 °C (lit.) |
| form powder | form solid | form - |
| functional group ketone | functional group - | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?