Merck
855839
Sigma-Aldrich
O-Benzyl-L-tyrosine
97%
Synonim(y):
4-Benzyloxy-L-phenylalanine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.31
Beilstein:
2659642
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D −8.9°, c = 1 in acetic acid: water (4:1)
mp
259 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H17NO3/c17-15(16(18)19)10-12-6-8-14(9-7-12)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15H,10-11,17H2,(H,18,19)/t15-/m0/s1
Klucz InChI
KAFHLONDOVSENM-HNNXBMFYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)