Merck
855774
Colchicine
95%
Synonim(y):
(S)-N-(5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.44
EC Number:
200-598-5
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2228813
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
95%
optical activity
[α]24/D −443°, c = 1.7 in H2O
impurities
10% ethyl acetate and chloroform
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI key
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Application
For a review summarizing the metabolism and pharmacokinetics of this alkaloid, see Z. Gastroenterol. .
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colchicine
signalword
Danger
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-86-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)