Merck
84656
Sigma-Aldrich
1,3-Di-Boc-2-(carboxymethyl)guanidine
≥97.0%
Synonim(y):
N-(N,N′-Di-Boc-guanyl)glycine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H23N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0%
Postać
powder
kolor
white
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC(NC(=O)OC(C)(C)C)=NCC(O)=O
InChI
1S/C13H23N3O6/c1-12(2,3)21-10(19)15-9(14-7-8(17)18)16-11(20)22-13(4,5)6/h7H2,1-6H3,(H,17,18)(H2,14,15,16,19,20)
Klucz InChI
ZJYJFQDYIMDGDG-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Guanidinylation reagent
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K C Nicolaou et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 6(8), 1185-1208 (1998-10-24)
Recent studies demonstrated that peptide and antibody antagonists of integrin alpha v beta 3 block angiogenesis and tumor growth. In this article, the design, synthesis and biological evaluation of a series of nitroaryl ether-based, nonpeptide mimetics are described. The design