Merck
83089
N-(Boc-amino)phthalimide
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
N′-Boc-N,N-phthaloylhydrazine, N-(tert-Butoxycarbonylamino)phthalimide
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8060815
Pozwól nam pomóc
assay
≥95.0% (HPLC)
mp
140-145 °C
solubility
THF: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Other Notes
Reagent for converting alcohols into alkylated carbazates or hydrazines via Mitsunobu reaction
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A new synthetic route to protected alpha-hydrazinoesters in high optical purity using the Mitsunobu protocol.
N Brosse et al.
The Journal of organic chemistry, 66(8), 2869-2873 (2001-04-17)
N. Brosse et al.
Tetrahedron Letters, 41, 205-205 (2000)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
01354-100MG04061838608963