Kluczowe dokumenty
82366
3-(tert-Butoxy)propylamine
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
3-Aminopropyl tert-butyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
(H3C)3COCH2CH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (GC)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OCCCN
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)