Merck
81998
(S)-Boc-2-(trifluoromethyl)-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-3-(Boc-amino)-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]butyric acid, Boc-2-(trifluoromethyl)-L-β-homophenylalanine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20F3NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)Cc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C16H20F3NO4/c1-15(2,3)24-14(23)20-11(9-13(21)22)8-10-6-4-5-7-12(10)16(17,18)19/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t11-/m0/s1
InChI key
YQJFIZXCXGBMPB-NSHDSACASA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
81998-500MG-F04061832596488