Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3100,00 zł
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
solution
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+5
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@]12[C@](CCC3C2CC[C@@]4(C)C3CCC4C(C)=O)([H])C([2H])([2H])[C@@](O)([2H])C([2H])([2H])C1
InChI
1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14-19,23H,4-12H2,1-3H3/t14-,15+,16?,17?,18?,19?,20-,21+/m0/s1/i8D2,12D2,15D
InChI key
AURFZBICLPNKBZ-DXLOLUHISA-N
General description
Features and Benefits
- We offer extensive product and packaging customization with fast turn-around, GMP capabilities, in-house technical expertise, and complete quality documentation.
- We provide unmatched reliability, flexibility, scalability, and support.
- Our portfolio includes key products available in many grades and quantities to suit specific project requirements.
- Our secure supply chain ensures reliable access to materials for our customers, regardless of location.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP) | description 100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP) | description 100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥97% (CP) | description 100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP) |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| assay ≥98% (CP) | assay ≥98% (CP) | assay ≥97% (CP) | assay ≥98% (CP) |
| mass shift M+5 | mass shift M+5 | mass shift M+4 | mass shift M+6 |
| isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form solution | form solution | form liquid |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?