Przejdź do
809640
Dehydroepiandrosterone-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Synonim(y):
DHEA-2,2,3,4,4-d5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19D5H23O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.46
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
powder
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥97% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+5
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CCC2C3CC=C4C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3CC[C@@]21C
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14?,15?,16?,18-,19-/m0/s1/i7D2,11D2,13D
InChI key
FMGSKLZLMKYGDP-WJKQEKIRSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
487724591955425370
description
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
98 atom % D
assay
≥97% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
-
form
crystals
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)