Merck
809187
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-aminium 4-oxo-3-(2,3,5,6-tetrafluoro-4-nitrophenyl)-1,5-dioxaspiro[5.5]-undec-2-en-2-olate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H30F4N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.49
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
mp
115-121 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC1=C([N+]([O-])=O)C(F)=C(F)C(C2=C([O-])OC3(CCCCC3)OC2=O)=C1F.CC[NH+](C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H11F4NO6.C8H19N/c16-8-6(9(17)11(19)12(10(8)18)20(23)24)7-13(21)25-15(26-14(7)22)4-2-1-3-5-15;1-6-9(7(2)3)8(4)5/h21H,1-5H2;7-8H,6H2,1-5H3
Klucz InChI
VKYOPOXLWVOJEY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Związek ten ulega cykloaddycji tworząc fluoro(hetero)aryloketen, który ulega wydajnemu sprzęganiu z nukleofilami i pozwala na szybkie przyłączenie wysoce fluorowanych α-fluoro(hetero)arylowych pochodnych kwasu octowego.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Organofluorine chemistry is an essential part of drug discovery programs as well as agrochemical programs and even plays a major role in materials chemistry. Despite the undeniable importance of fluorinated organic molecules, our ability to synthesize these substrates is lacking - though arguably it is better than that of Nature. Consequently, methods that allow facile access to fluorinated molecules are important especially when they provide unique access to fluorinated chemical space.