Merck
809152
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-aminium 3-(2,3-difluoro-4-nitrophenyl)-4-oxo-1,5-dioxaspiro[5.5]undec-2-en-2-olate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H32F2N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.51
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
powder
mp
140-145 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-aminium 3-(2,3-difluoro-4-nitrophenyl)-4-oxo-1,5-dioxaspiro[5.5]undec-2-en-2-olate is a compound undergoes cycloreversion to form the fluoro(hetero)aryl ketene, which undergoes efficient coupling with nucleophiles and allows rapid incorporation of highly fluorinated α-fluoro(hetero)aryl acetic acid derivatives.
Jimmie Weaver</A
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Organofluorine chemistry is an essential part of drug discovery programs as well as agrochemical programs and even plays a major role in materials chemistry. Despite the undeniable importance of fluorinated organic molecules, our ability to synthesize these substrates is lacking - though arguably it is better than that of Nature. Consequently, methods that allow facile access to fluorinated molecules are important especially when they provide unique access to fluorinated chemical space.