Merck
809098
Sigma-Aldrich
Sodium 2-Naphthalenemethanesulfinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9NaO2S
Masa cząsteczkowa:
228.24
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
grupa funkcyjna
sulfinic acid
ciąg SMILES
O=S(O[Na])CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
InChI
1S/C11H10O2S.Na/c12-14(13)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9;/h1-7H,8H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
Klucz InChI
FIUBTIUINOLGCP-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Sodium 2-Naphthalenemethanesulfinate is a sulfinate reagent bearing a napthalene moiety.
Zastosowanie
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Informacje prawne
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.